Få mere at vide
5'-O-Tritylthymidine, Mikromol™
Beskrivelse
5'-O-Tritylthymidine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-O-Tritylthymidine |
| CAS | 7791-71-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5'-O-Tritylthymidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C29 H28 N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Thymidine, 5'-O-(triphenylmethyl)-, Thymidine, 5'-O-trityl- (6CI,7CI,8CI), 5'-O-(Triphenylmethyl)thymidine, 5'-O-Trityl-2'-deoxythymidine, 5'-O-Tritylthymidine, 5'-Tritylthymidine, NSC 75113 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H28N2O5/c1-20-18-31(28(34)30-27(20)33)26-17-24(32)25(36-26)19-35-29(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,18,24-26,32H,17,19H2,1H3,(H,30,33,34)/t24-,25+,26+/m0/s1 |
| SMIL | CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)O2)C(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(trityloxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione |
| Vis mere |