Få mere at vide
5'-O-Tritylthymidine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050845
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050845 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050845 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0173.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5'-O-Tritylthymidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-O-Tritylthymidine
CAS 7791-71-1
Analyt- eller komponentnavne 5'-O-Tritylthymidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29 H28 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Thymidine, 5'-O-(triphenylmethyl)-, Thymidine, 5'-O-trityl- (6CI,7CI,8CI), 5'-O-(Triphenylmethyl)thymidine, 5'-O-Trityl-2'-deoxythymidine, 5'-O-Tritylthymidine, 5'-Tritylthymidine, NSC 75113
InChI formel InChI=1S/C29H28N2O5/c1-20-18-31(28(34)30-27(20)33)26-17-24(32)25(36-26)19-35-29(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,18,24-26,32H,17,19H2,1H3,(H,30,33,34)/t24-,25+,26+/m0/s1
SMIL CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(trityloxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 484.543
Mængde 25 mg
Formel vægt 484.1998 g/mol