missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5’-O-Trityl Uridine, TRC

Artikelnummer. 30455889
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455889 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455889 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT890500250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5'-O-Trityl Uridine
CAS 6554-10-5
Molekylær formel C28 H26 N2 O6
Mængde 250 mg
Synonym Uridine','5'-O-(triphenylmethyl)-, Uridine','5'-O-trityl- (6CI,7CI,8CI), 5'-O-(Triphenylmethyl)uridine, 5'-O-Triphenylmethyluridine, 5'-O-Trityluridine, NSC 97038
InChI formel InChI=1S/C28H26N2O6/c31-23-16-17-30(27(34)29-23)26-25(33)24(32)22(36-26)18-35-28(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-17,22,24-26,32-33H,18H2,(H,29,31,34)/t22-,24-,25-,26-/m1/s1
SMIL O[C@@H]1[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)O[C@H]([C@@H]1O)N5C=CC(=O)NC5=O
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(trityloxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 486.52
Formel vægt 486.1791
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.