Få mere at vide
5-(o-Tolyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15496627
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496627 1 g 1g
15406637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33776.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2503-66-4
Molekylær formel C9H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 192.236
MDL nummer MFCD00992514
InChI nøgle HNFIJWNVPWXSOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methylphenyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-o-tolyl-3h-1,3,4 oxadiazole-2-thione, 5-o-tolyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-2-methylphenyl-3h-1,3,4-oxadiazole-2-thione, 1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione,5-2-methylphenyl, 5-o-tolyl-3h-1,3,4-oxadiazole-2-thione, 5-2-methylphenyl-1,3,4-oxadiazoline-2-thione, 5-2-methylphenyl-1,3,4-oxadiazol-2 3h-thione
PubChem CID 774385
IUPAC navn 5-(2-methylphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazole-2-thione
SMIL CC1=CC=CC=C1C2=NNC(=S)O2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-(o-Tolyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Smeltepunkt 181°C to 182°C
Mængde 1 g
Formel vægt 192.24
Procent renhed 96%