Få mere at vide
5-O-tert-Butyldiphenylsilyl-2,3-O-isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382827
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382827 5 g 5g
11372827 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15989.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141607-35-4
Molekylær formel C24H32O5Si
Molekylvægt (g/mol) 428.6
MDL nummer MFCD01075719
InChI nøgle OOVHEXLXHQNNLL-RQLHVLPXSA-N
PubChem CID 133612129
IUPAC navn (3aS,6S,6aS)-6-[[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxymethyl]-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
SMIL CC1(OC2C(OC(C2O1)O)CO[Si](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C(C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-O-tert-Butyldiphenylsilyl-2,3-O-isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose
Mængde 5 g
Optisk rotation −28° (c=1.5 in Chloroform)
Formel vægt 428.6