Få mere at vide
5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498927
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498927 1 g 1g
15418937 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52301.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 40733-28-6 | Molecular Formula: C16H28N2O5Si | Molecular Weight: 356.49 g/mol
5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5 -′O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40733-28-6
Molekylær formel C16H28N2O5Si
Molekylvægt (g/mol) 356.49
MDL nummer MFCD01631041
InChI nøgle IJWIJLIIOKZJMS-YNEHKIRRSA-N
Synonym 1-2s,4r,5s-5-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 44717046
SMIL CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O2)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine
Mængde 1 g
IUPAC navn 1-[(2S,4R,5S)-5-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
Formel vægt 356.49
Procent renhed ≥97%