Få mere at vide
5-O-tert-butyldimethylsilyl-2,3-O-isopropyliden-D-ribose, TRC
Artikelnummer. 30340279
Skift visning
Mængde:
1 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340279 2 g
30335701 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30340279 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6913752G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-O-tert-Butyldimethylsilyl-2,3-O-isopropylidene-D-ribose
CAS 68703-51-5
Molekylær formel C14 H28 O5 Si
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C14H28O5Si/c1-13(2,3)20(6,7)16-8-9-10-11(12(15)17-9)19-14(4,5)18-10/h9-12,15H,8H2,1-7H3/t9-,10-,11-,12?/m1/s1
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(O)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12
IUPAC navn (3aR,6R,6aR)-6-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 304.45
Formel vægt 304.1706