Få mere at vide
5'-O-Methylthymidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-O-Methylthymidine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O5/c1-6-4-13(11(16)12-10(6)15)9-3-7(14)8(18-9)5-17-2/h4,7-9,14H,3,5H2,1-2H3,(H,12,15,16)/t7-,8+,9+/m0/s1 |
| Formel vægt | 256.1059 |