Få mere at vide
5-O-Methyl-myo-inositol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-O-Methyl-myo-inositol |
| CAS | 523-92-2 |
| Molekylær formel | C7H14O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | myo-5-O-Methyl-inositol, Sequoyitol, 5-O-Methyl-myo-inositol, Sequoyit |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3+,4-,5-,6+,7? |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](OC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (1R,2S,3r,4R,5S,6r)-6-methoxycyclohexane-1,2,3,4,5-pentaol |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.18 |
| Formel vægt | 194.08 |