Få mere at vide
5-O-Desmethyl Omeprazol, TRC
Artikelnummer. 30012798
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30012798 50 mg -
30011586 5 mg -
30009908 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012798 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29212050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151602-49-2
Molekylær formel C16H17N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 331.39
Synonym 1H-Benzimidazol-6-ol, 2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, 2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol-5-ol
SMIL COc1c(C)cnc(CS(=O)c2nc3cc(O)ccc3[nH]2)c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-O-Desmethyl Omeprazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O3S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)22-3)8-23(21)16-18-12-5-4-11(20)6-13(12)19-16/h4-7,20H,8H2,1-3H3,(H,18,19)
Formel vægt 331.0991
Procent renhed >95%