Få mere at vide
5-O-Desmethyl Omeprazole Sulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-O-Desmethyl Omeprazole Sulfide |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)21-3)8-22-16-18-12-5-4-11(20)6-13(12)19-16/h4-7,20H,8H2,1-3H3,(H,18,19) |
| Formel vægt | 315.1041 |