missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-O-Desmethyl Donepezil, TRC

Artikelnummer. 30138711
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30138711 25 mg -
30010728 5 mg -
30008775 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138711 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29201025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 120013-57-2
Molekylær formel C23 H27 N O3
Molekylvægt (g/mol) 365.47
Synonym 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5-hydroxy-6-methoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, 2,3-Dihydro-5-hydroxy-6-methoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-1H-inden-1-one, 1-Benzyl-4-[(5-hydroxy-6-methoxy-1-oxo-indan-2-yl)methyl]piperidine, 5-O-Desmethyl donepezil
IUPAC navn 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5-hydroxy-6-methoxy-2,3-dihydroinden-1-one
SMIL COc1cc2C(=O)C(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)Cc2cc1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-O-Desmethyl Donepezil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H27NO3/c1-27-22-14-20-18(13-21(22)25)12-19(23(20)26)11-16-7-9-24(10-8-16)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-6,13-14,16,19,25H,7-12,15H2,1H3
Formel vægt 365.1991
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.