Få mere at vide
5-O-Desmethyl Donepezil-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-O-Desmethyl Donepezil-d5 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NO3/c1-27-22-14-20-18(13-21(22)25)12-19(23(20)26)11-16-7-9-24(10-8-16)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-6,13-14,16,19,25H,7-12,15H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |