Få mere at vide
5-O-Demethyl-5-O-[(2-propen-1-yloxy)carbonyl]avermectin A1a, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-O-Demethyl-5-O-((2-propen-1-yloxy)carbonyl)avermectin A1a |
| CAS | 160094-11-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-O-Demethyl-5-O-((2-propen-1-yloxy)carbonyl)avermectin A1a |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C52 H76 O16 |
| Synonym | 5-O-Demethyl-5-O-[(2-propenyloxy)carbonyl]-avermectin A1a |
| InChI formel | InChI=1S/C52H76O16/c1-12-21-59-50(55)66-46-32(7)22-38-49(54)63-37-23-36(67-51(26-37)20-19-31(6)45(68-51)28(3)13-2)18-17-30(5)44(29(4)15-14-16-35-27-60-48(46)52(35,38)56)64-42-25-40(58-11)47(34(9)62-42)65-41-24-39(57-10)43(53)33(8)61-41/h12,14-17,19-20,22,28-29,31,33-34,36-48,53,56H,1,13,18,21,23-27H2,2-11H3/b15-14+,30-17+,35-16-/t28-,29-,31-,33-,34-,36+,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45+,46+,47-,48+,51+,52+/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C/6\CO[C@@H]7[C@H](OC(=O)OCC=C)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C |
| Industry Type | Forensics |
| Vis mere |