missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-O-Demethyl-28-Oxo-Avermectin A1A, TRC

Artikelnummer. 30383489
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383489 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30383489 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD7220505MG
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-O-Demethyl-28-Oxo-Avermectin A1A
CAS 102190-68-1
Molekylær formel C48 H70 O15
Mængde 5 mg
Synonym Spiro[11,15-Methano-2H,13H,17H-Furo[4,3,2-Pq]
InChI formel InChI=1S/C48H70O15/c1-11-24(2)42-27(5)17-18-47(63-42)23-32-20-31(62-47)16-15-26(4)41(59-38-22-36(55-10)43(30(8)57-38)60-37-21-35(54-9)40(50)29(7)56-37)25(3)13-12-14-33-45(51)61-44-39(49)28(6)19-34(46(52)58-32)48(33,44)53/h12-15,17-19,24-25,27,29-32,34-44,49-50,53H,11,16,20-23H2,1-10H3/b13-12+,26-15+,33-14+/t24-,25-,27-,29-,30-,31+,32-,34-,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41-,42+,43-,44+,47+,48+/m0/s1
SMIL CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/C(=O)O[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C
IUPAC navn (1'R,2R,3S,4'S,6S,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'Z,20'R,21'R,24'S)-2-[(2S)-butan-2-yl]-21',24'-dihydroxy-12'-[(2R,4S,5S,5S,6S)-5-[(2S,4S,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-3, 11',13',22'-tetramethylspiro[2,3-dihydropyran-6,6'-3,7,19-trioxatetracyklo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraen]-2',18'-dion
Molekylvægt (g/mol) 887.06
Formel vægt 886.471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.