Få mere at vide
5-O-demethyl-28-hydroxy-Avermectin A1a, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-O-demethyl-28-hydroxy-Avermectin A1a |
| CAS | 96722-46-2 |
| Molekylær formel | C48 H72 O15 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-, 3,2'-[2H]pyran], avermectin A1a deriv., 28-Hydroxyavermectin B1a, 8alpha-hydroxy-avermectib B1a |
| InChI formel | InChI=1S/C48H72O15/c1-11-24(2)42-27(5)17-18-47(63-42)23-32-20-31(62-47)16-15-26(4)41(59-38-22-36(55-10)43(30(8)57-38)60-37-21-35(54-9)40(50)29(7)56-37)25(3)13-12-14-33-45(51)61-44-39(49)28(6)19-34(46(52)58-32)48(33,44)53/h12-15,17-19,24-25,27,29-32,34-45,49-51,53H,11,16,20-23H2,1-10H3/b13-12+,26-15+,33-14-/t24-,25+,27+,29+,30+,31-,32+,34+,35+,36+,37+,38+,39-,40+,41+,42-,43+,44-,45?,47-,48-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C/6\C(O)O[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 889.08 |
| Formel vægt | 888.4871 |