missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5’-O-Benzoyl Ribavirin, TRC

Artikelnummer. 30340646
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340646 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2095805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5'-O-Benzoylribavirin
CAS 58151-90-9
Molekylær formel C15 H16 N4 O6
Mængde 5 mg
Synonym 1-(5-O-Benzoyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, 5'-O-Benzoylribavirin
InChI formel InChI=1S/C15H16N4O6/c16-12(22)13-17-7-19(18-13)14-11(21)10(20)9(25-14)6-24-15(23)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,9-11,14,20-21H,6H2,(H2,16,22)/t9-,10-,11-,14-/m1/s1
SMIL NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-1,2,4-triazol-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl benzoate
Molekylvægt (g/mol) 348.31
Formel vægt 348.107
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.