missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5'-O-Benzoyl-2,3'-anhydrothymidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-O-Benzoyl-2,3'-anhydrothymidine |
| CAS | 70838-44-7 |
| Molekylær formel | C17 H16 N2 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O5/c1-10-8-19-14-7-12(24-17(19)18-15(10)20)13(23-14)9-22-16(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,8,12-14H,7,9H2,1H3/t12-,13-,14-/m1/s1 |
| SMIL | CC1=CN2[C@H]3C[C@@H](OC2=NC1=O)[C@@H](COC(=O)c4ccccc4)O3 |
| IUPAC navn | [(1R,9S,10R)-4-methyl-5-oxo-8,11-dioxa-2,6-diazatricyclo[7.2.1.02,7]dodeca-3,6-dien-10-yl]methyl benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.32 |
| Formel vægt | 328.1059 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?