Få mere at vide
5’-O-Acetyl (R)-Lisofylline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-O-Acetyl (R)-Lisofylline |
| CAS | 174455-55-1 |
| Molekylær formel | C15 H22 N4 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-[5-(Acetyloxy)hexyl]-3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N4O4/c1-10(23-11(2)20)7-5-6-8-19-14(21)12-13(16-9-17(12)3)18(4)15(19)22/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t10-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CCCCN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O)OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R)-6-(3,7-dimethyl-2,6-dioxopurin-1-yl)hexan-2-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.36 |
| Formel vægt | 322.164 |