missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5'-O-Acetyl Adenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-O-Acetyl Adenosine |
| CAS | 2140-25-2 |
| Molekylær formel | C12 H15 N5 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Adenosine 5'-Acetate, 5'-Acetyladenosine, NSC 91775 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N5O5/c1-5(18)21-2-6-8(19)9(20)12(22-6)17-4-16-7-10(13)14-3-15-11(7)17/h3-4,6,8-9,12,19-20H,2H2,1H3,(H2,13,14,15)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23 |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.28 |
| Formel vægt | 309.1073 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?