Få mere at vide
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidin, TRC
Artikelnummer. 30383902
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30383902 1 g
1 options
Artikelnummer. 30383902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4607751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
CAS 40615-39-2
Molekylær formel C31 H32 N2 O7
Mængde 1 g
Synonym 5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]thymidine (ACI), Thymidine, 5'-O-[α,α-bis(p-methoxyphenyl)benzyl]- (7CI), 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxythymidine, 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine, 5'-O-(Di-p-methoxytrityl)thymidine, 5'-O-(p,p'-Dimethoxytrityl)thymidine
InChI formel InChI=1S/C31H32N2O7/c1-20-18-33(30(36)32-29(20)35)28-17-26(34)27(40-28)19-39-31(21-7-5-4-6-8-21,22-9-13-24(37-2)14-10-22)23-11-15-25(38-3)16-12-23/h4-16,18,26-28,34H,17,19H2,1-3H3,(H,32,35,36)/t26-,27+,28+/m0/s1
SMIL COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 544.6
Formel vægt 544.221