Få mere at vide
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidin, 98+%
Artikelnummer. 11420111
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
10g
2g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420111 2 g 2g
11440111 0.1 g 0.1g
11410111 0.5 g 0.5g
11430111 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11420111 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044815.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 40615-39-2 | C31H32N2O7 | 544,60 g/mol
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidin anvendes i fastfasesyntesen af polynukleotider og polythymidylsyrer ved blokkoblingsphosphotriestermetoden. Yderligere anvendes det i den stereoselektive syntese af 3'-deoxy-3'-threo-hydroxymethylnukleosid. Ud over dette bruges det som et forskningsværktøj til antivirale og anticancerundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40615-39-2
Molekylær formel C31H32N2O7
Molekylvægt (g/mol) 544.60
MDL nummer MFCD00010113
InChI nøgle UBTJZUKVKGZHAD-QZGLRKMJNA-N
Synonym 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl thymidine, dmt-t, thymidine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl thymidine dmt-t, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl-phenylmethoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 5'-o-dimethoxytrityl-deoxythymidine, dmtr-dthd, dimethoxytrityl-t, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl-phenyl-methoxy methyl-4-hydroxy-tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 162419
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(C)C(=O)NC1=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-O- (4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Mængde 2 g
Formel vægt 544.6
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver