Få mere at vide
5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-O-methylguanosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440457
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440457 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15440457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65583.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 114745-26-5 | C36H39N5O8 | 669.74 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig
i acetonitril
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-O-methylguanosine
CAS 114745-26-5
Farve Hvid til gul
Molekylær formel C36H39N5O8
MDL nummer MFCD09842119
Mængde 1 g
Synonym 5'-o-dmt-n2-isobutyryl-2'-o-methyl-d-guanosine, n-9-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxy-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl-6-oxo-6,9-dihydro-1h-purin-2-yl isobutyramide, 5'-o-dmt-n2-isobutyryl-2'-o-methyl-guanosine, n-9-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxy-3-methoxyoxolan-2-yl-6-oxo-1h-purin-2-yl-2-methylpropanamide, 5-o-dmt-n2-isobutyryl-2-o-methyl-guanosine, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-n2-isobutyryl-2'-o-methylguanosine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-o-methyl-n-2-methylpropanoyl guanosine, guanosine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-o-methyl-n-2-methyl-1-oxopropyl
Opløselighedsinformation Opløselig i acetonitril
InChI nøgle ISQLJOGRNUQHJX-QTXIGGTANA-N
SMIL CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C2=CC=C(OC)C=C2)C2=CC=C(OC)C=C2)O[C@H]1N1C=NC2=C1NC(NC(=O)C(C)C)=NC2=O
IUPAC navn N-[9-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-hydroxy-3-methoxyoxolan-2-yl]-6-oxo-3H-purin-2-yl]-2-methylpropanamid
Molekylvægt (g/mol) 669.74
PubChem CID 14991812
Formel vægt 669.72
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver