Få mere at vide
5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-fluor-2'-deoxyuridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480347
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480347 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15480347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64217.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 146954-74-7 | C30H29FN2O7 | 548.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-fluoro-2'-deoxyuridine
CAS 146954-74-7
Farve Hvid til gul
Molekylær formel C30H29FN2O7
MDL nummer MFCD06657648
Mængde 5 g
Synonym 1-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-3-fluoro-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-2'-fluoro-uridine, 2'-deoxy-5'-o-dmt-2'-fluoro-uridine, 2'-deoxy-5'-o-dmt-2'-fluoro-d-uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-deoxy-2'-fluorouridine, 5'-o-dmt-2'-fluoro-2'-deoxyuridine, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-fluoro-2'-deoxyuridine, uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-2'-fluoro, 1-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-3-fluoro-4-hydroxyoxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 2'-fluoro-5'-o-dmt-uridine
InChI nøgle CSSFZSSZXOCCJB-QSZUMSSQNA-N
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-3-fluor-4-hydroxyoxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 548.57
PubChem CID 7073186
Formel vægt 548.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver