Få mere at vide
5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyuridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457149
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457149 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15457149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65960.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23669-79-6 | C30H30N2O7 | 530.58 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter
, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig
i acetonitril ved 20mg/ml
Bemærkninger
° Opbevares i fryser (-20 )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxyuridine
CAS 23669-79-6
Farve Hvid
Molekylær formel C30H30N2O7
MDL nummer MFCD00063410
Mængde 1 g
Synonym 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyuridine, dmt-du, 2'-deoxy-5'-o-dmt-uridine, 2'-deoxy-5'-o-4,4'-dimethoxytrityl uridine, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-deoxyuridine, uridine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy, uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl-phenylmethoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl pyrimidine-2,4-dione
Opløselighedsinformation Soluble in acetonitrile at 20mg/ml
InChI nøgle BYGKUWPLEGHFKX-ZRRKCSAHSA-N
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 530.58
PubChem CID 90230
Formel vægt 530.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver