Få mere at vide
5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyinosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446749
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446749 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15446749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65136.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 93778-57-5 | C31H30N4O6 | 554.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxyinosine
CAS 93778-57-5
Farve Hvid til gul
Molekylær formel C31H30N4O6
MDL nummer MFCD00057879
Mængde 1 g
Synonym 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyinosine, dmt-di, 2'-deoxy-5'-o-dmt-inosine, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl purin-6-ol, inosine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy, 2'-deoxy-5'-o-dimethoxytrityl-inosine, 2'-deoxy-5'-ortho-dmt-inosine, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-1h-purin-6-one
InChI nøgle IYNGMVFRUKBGNM-OQAPVCBANA-N
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
IUPAC navn 9-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Molekylvægt (g/mol) 554.60
PubChem CID 15277171
Formel vægt 554.59
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver