missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-O-(3-Methyl-2-butenyl) Kaempferol Tri-O-methoxymethyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-O-(3-Methyl-2-butenyl) Kaempferol Tri-O-methoxymethyl Ether |
| CAS | 143724-70-3 |
| Molekylær formel | C26H30O9 |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | 3,7-Bis(methoxymethoxy)-2-[4-(methoxymethoxy)phenyl]-5-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C26H30O9/c1-17(2)10-11-31-21-12-20(33-15-29-4)13-22-23(21)24(27)26(34-16-30-5)25(35-22)18-6-8-19(9-7-18)32-14-28-3/h6-10,12-13H,11,14-16H2,1-5H3 |
| SMIL | COCOC1=C(Oc2cc(OCOC)cc(OCC=C(C)C)c2C1=O)c3ccc(OCOC)cc3 |
| IUPAC navn | 3,7-bis(methoxymethoxy)-2-[4-(methoxymethoxy)phenyl]-5-(3-methylbut-2-enoxy)chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 486.51 |
| Formel vægt | 486.189 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?