Få mere at vide
5 NTU-forhold turbiditetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11778455 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11778455 100 ml 100ml
11566573 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11778455 Leverandør Reagecon Leverandørnr. CRSR5100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    812.00 DKK
    752.01 DKK / 100ml
    Spare 59.99 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
En suspension af polymermikrosfærer designet til at overvinde de negative sikkerheds-, nøjagtigheds- og stabilitetsproblemer, der opleves med andre turbiditetsstandarder
  • Garanteret stabilitet gennem hele holdbarheden selv efter åbning af flasken
  • ±1 % nøjagtighed
  • NIST sporbar
  • US EPA godkendt
Tekniske data
Type Turbiditetsstandard
Til brug med (udstyr) Ratio Instrumenter
Form Væske
Nøjagtighed ±1 % NTU
Volumen (metrisk) 100 ml
Emballagetype HDPE flaske