Få mere at vide
5 NTU Non Ratio Turbidity Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16410574 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
60 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
16410574 60 ml
1 options
Artikelnummer. 16410574
Brand: Reagecon CRS560
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En suspension af polymermikrosfærer designet til at overvinde de negative sikkerheds-, nøjagtigheds- og stabilitetsproblemer, der opleves med andre turbiditetsstandarder
  • Garanteret stabilitet gennem hele holdbarheden selv efter åbning af flasken
  • ±1 % nøjagtighed
  • NIST sporbar
  • US EPA godkendt
Tekniske data
Type Non Ratio Turbidity Standard
Til brug med (udstyr) Ikke-forholdsinstrumenter
Form Væske
Nøjagtighed ±1 % NTU
Volumen (metrisk) 60 ml
Emballagetype HDPE flaske