Få mere at vide
5-Norbornene-2-carboxylic acid, predominantly endo isomer, 97%
Artikelnummer. 11348175
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348175 5 g 5g
11358175 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348175 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08444.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-74-1 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
5-norbornen-2-carboxylsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-norbornen-2-carboxylsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt,
der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, baser. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-74-1
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00085356
InChI nøgle FYGUSUBEMUKACF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-norbornene-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, norbornenecarboxylic acid, exo-5-norbornene-2-carboxylic acid, 5-norbornene-2-carboxylic acid, exo, 5-norbornene-2-carboxylic acid 8ci, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1-5-heptene-2-carboxylic acid, norborn-5-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 78949
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]hept-2-en-5-carboxylsyre
SMIL C1C2CC(C1C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Norbornene-2-carboxylic acid
Navn note predominantly endo isomer
Tæthed 1.129
Kogepunkt 136°C to 138°C (14 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.494
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 637167
Opløselighedsinformation Not miscible with water.
Formel vægt 138.17
Procent renhed 97%