Få mere at vide
5-Norbornene-2-carboxylic acid, 98%, mixture of isomers, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15209886 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15209886 100 g 100g
15289876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15209886 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453301000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-74-1
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.16
InChI nøgle FYGUSUBEMUKACF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-norbornene-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, norbornenecarboxylic acid, exo-5-norbornene-2-carboxylic acid, 5-norbornene-2-carboxylic acid, exo, 5-norbornene-2-carboxylic acid 8ci, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1-5-heptene-2-carboxylic acid, norborn-5-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 78949
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]hept-2-en-5-carboxylsyre
SMIL C1C2CC(C1C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Norbornene-2-carboxylic acid
Tæthed 1.1290g/mL
Kogepunkt 136.0°C to 138.0°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (total of isomers) (GC)
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.129
Formel vægt 138.16
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Norbornene-2-carboxylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.