Få mere at vide
5-norbornen-2-carboxylsyre, 98%, blanding af endo og exo, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15299876 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15299876 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15299876 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453300250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 120-74-1 | C8H10O2 | 138.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Norbornene-2-Carboxylic Acid
CAS 120-74-1
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1290g/mL
Kogepunkt 136,0 °C til 138,0 °C (14,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (samlet antal isomerer) (GC)
Lugt Stank
Molekylær formel C8H10O2
Brydningsindeks 1,4930 til 1,4960 (20 °C, 589 nm)
Mængde 25 g
FN nummer 3265
Specifik vægtfylde 1.129
Synonym 5-norbornene-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, norbornenecarboxylic acid, exo-5-norbornene-2-carboxylic acid, 5-norbornene-2-carboxylic acid, exo, 5-norbornene-2-carboxylic acid 8ci, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1-5-heptene-2-carboxylic acid, norborn-5-ene-2-carboxylic acid
InChI nøgle FYGUSUBEMUKACF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1C2CC(C1C=C2)C(=O)O
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]hept-2-en-5-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 138.16
PubChem CID 78949
Formel vægt 138.16
Procent renhed 98%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Fysisk form Flydende eller fast
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Norbornene-2-carboxylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.