Få mere at vide
5-Norbornene-2-carboxaldehyde, endo + exo, 95%
Artikelnummer. 11491537
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491537 100 g 100g
11481537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24973.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5453-80-5 | C8H10O | 122.167 g/mol
5-norbornen-2-carboxaldehyd blev anvendt i overgangsmetal-katalyseret syntese af norbornen-afledte homopolymerer med vedhængende t-Boc-beskyttede quinizarin-dele til mønstrede fluorescensbilleder. Det fungerer som Diels-Alder-addukt af acrolein og cyclopentadien. Det kan anvendes som beskyttet form af acrolein, hvorfra dobbeltbindingen kan frigøres ved cycloreversion, f.eks. i en nyttig syntese af 2-vinylimidazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-norbornen-2-carboxaldehyd blev brugt i overgangsmetal-katalyseret syntese af norbornen-afledte homopolymerer med vedhængende t-Boc-beskyttede quinizarin-dele til mønstrede fluorescensbilleder. Det fungerer som Diels-Alder-addukt af acrolein og cyclopentadien. Det kan anvendes som beskyttet form af acrolein, hvorfra dobbeltbindingen kan frigøres ved cycloreversion, f.eks. i en nyttig syntese af 2-vinylimidazol.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Luftfølsom. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5453-80-5
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.167
MDL nummer MFCD00167568
InChI nøgle AJIBZRIAUXVGQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-norbornene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-norbornene, 5-formylbicyclohept-2-ene, 5-norbornene-2-carbaldehyde, 5-norbornane-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carbaldehyde
PubChem CID 95117
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]hept-2-en-5-carbaldehyd
SMIL C1C2CC(C1C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Navn note endo + exo
Tæthed 1.032
Kogepunkt 68°C to 70°C (12 mmHg)
Flammepunkt 50°C (122°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.491
Mængde 100 g
FN nummer UN1989
Beilstein 1363813
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 122.17
Procent renhed 95%