Få mere at vide
5-norbornen-2-carboxaldehyd, 95%, blanding af endo og exo, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685002 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10685002 100 g Glasflaske 100g
10341514 5 g Glasflaske 5g
10523121 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10685002 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149101000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5453-80-5 | C8H10O | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5453-80-5
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00167568
InChI nøgle AJIBZRIAUXVGQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-norbornene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-norbornene, 5-formylbicyclohept-2-ene, 5-norbornene-2-carbaldehyde, 5-norbornane-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carbaldehyde
PubChem CID 95117
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]hept-2-en-5-carbaldehyd
SMIL C1C2CC(C1C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Navn note 90-95%
CAS min % 90.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0180g/mL
Kogepunkt 67°C to 70°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 50.6°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4870 to 1.492
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.018
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 122.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.