missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Nonylresorcinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nonylresorcinol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-10-14(16)12-15(17)11-13/h10-12,16-17H,2-9H2,1H3 |
| Formel vægt | 236.1776 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?