Få mere at vide
5-nonanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489050
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489050 500 g 500g
11479050 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13722.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 502-56-7 | C9H18O | 142.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 502-56-7
Molekylær formel C9H18O
Molekylvægt (g/mol) 142.24
MDL nummer MFCD00009484
InChI nøgle WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nonanone, dibutyl ketone, butyl ketone, 5-oxononane, di-n-butyl ketone, unii-v8b2y1bz3s, hsdb 921, v8b2y1bz3s, n-c4h9 2co, dibutylketon
PubChem CID 10405
IUPAC navn nonan-5-one
SMIL CCCCC(=O)CCCC
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 5-Nonanone
Smeltepunkt -50°C
Tæthed 0.824
Kogepunkt 186°C to 187°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.419
Mængde 500 g
Beilstein 1743583
Formel vægt 142.24
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.