Få mere at vide
5-nonanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10551601 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10551601 100 mL Glasflaske 100ml
10457000 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10551601 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159761000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 502-56-7 | C9H18O | 142.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 502-56-7
Molekylær formel C9H18O
Molekylvægt (g/mol) 142.24
MDL nummer MFCD00009484
InChI nøgle WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nonanone, dibutyl ketone, butyl ketone, 5-oxononane, di-n-butyl ketone, unii-v8b2y1bz3s, hsdb 921, v8b2y1bz3s, n-c4h9 2co, dibutylketon
PubChem CID 10405
IUPAC navn nonan-5-one
SMIL CCCCC(=O)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nonanone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -50.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 186.0°C to 187.0°C
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3CO(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.4180 to 1.4200
Mængde 100 mL
Beilstein 01, I, 365
Specifik vægtfylde 0.82
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol;, very soluble in diethyl ether, chloroform.
Formel vægt 142.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske