Få mere at vide
5-nonanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
5-Nonanol bruges som mellemprodukter i kemisk forskning. Det bruges som naturlige stoffer og ekstraktiver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Nonanol bruges som mellemprodukter i kemisk forskning. Det bruges som naturlige stoffer og ekstraktiver.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,46 mg/ml ved 15 C) °og chloroform.
Noter
Inkompatibel ma
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nonanol |
| CAS | 623-93-8 |
| Smeltepunkt | 5 °C |
| Tæthed | 0.826 |
| Kogepunkt | 194 °C til 196 °C |
| Flammepunkt | 96 °C (204 °F) |
| Molekylær formel | C9H20O |
| Brydningsindeks | 1.429 |
| MDL nummer | MFCD00021944 |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |