Få mere at vide
5-Nonanol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15215998 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15215998 5 mL 5ml
15225998 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15215998 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390000050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 623-93-8
Molekylær formel C9H20O
Molekylvægt (g/mol) 144.26
InChI nøgle FCBBRODPXVPZAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nonanol, dibutylcarbinol, dibutyl carbinol, 5-nonyl alcohol, nonanol-5, acmc-1bc2t, di-n-butyl carbinol, 5-nonanol 25g, 5-nonanol gc, 5-nonanol, puriss gc
PubChem CID 12202
IUPAC navn nonan-5-ol
SMIL CCCCC(CCCC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nonanol
Smeltepunkt 5.0°C
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 194.0°C to 196.0°C
Flammepunkt 77°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel CH3(CH2)3CH(OH)(CH2)2CH3
Brydningsindeks 1.429
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.82
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 144.26
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Nonanol, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.