Få mere at vide
5-Nitrouracil, TRC
Artikelnummer. 30472378
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30472378 50 g
1 options
Artikelnummer. 30472378 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN59600050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrouracil
CAS 611-08-5
Molekylær formel C4 H3 N3 O4
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)1-5-4(9)6-3/h1H,(H2,5,6,8,9)
SMIL [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC navn 5-nitro-1H-pyrimidin-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 157.08
Formel vægt 157.0124