Få mere at vide
5-Nitrouracil, 99+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10502441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10502441 100 g 100g
10519433 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10502441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226581000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 611-08-5
Molekylær formel C4H3N3O4
Molekylvægt (g/mol) 157.09
MDL nummer MFCD00006021
InChI nøgle TUARVSWVPPVUGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrouracil, 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-2,4-diol, uracil, 5-nitro, 5-nitropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-nitro, 5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 4-hydroxy-5-nitropyrimidin-2 1h-one, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione-5-nitro, 5-nitrouracil 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine
PubChem CID 69135
ChEBI CHEBI:60763
SMIL [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrouracil
Navn note p.a.
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 24, 320
IUPAC navn 5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
Formel vægt 157.08
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Nitrouracil
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.