Få mere at vide
5-Nitrouracil, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitrouracil |
| Smeltepunkt | ∼300 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 10410 |
| Formel vægt | 157.09 |
| Procent renhed | ≥98% |