Få mere at vide
5-Nitrouracil, 98+%
Artikelnummer. 11449673
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449673 25 g 25g
11459673 100 g 100g
11469673 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449673 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12448.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 611-08-5 | C4H3N3O4 | 157,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-08-5
Molekylær formel C4H3N3O4
Molekylvægt (g/mol) 157.09
MDL nummer MFCD00006021
InChI nøgle TUARVSWVPPVUGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrouracil, 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-2,4-diol, uracil, 5-nitro, 5-nitropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-nitro, 5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 4-hydroxy-5-nitropyrimidin-2 1h-one, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione-5-nitro, 5-nitrouracil 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine
PubChem CID 69135
ChEBI CHEBI:60763
IUPAC navn 5-nitro-lH-pyrimidin-2,4-dion
SMIL [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrouracil
Smeltepunkt ∼300°C
Mængde 25 g
Beilstein 10410
Formel vægt 157.09
Procent renhed ≥98%