Få mere at vide
5-Nitrothiophen-3-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653213
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10653213 1 g 1g
10009441 250 mg 250mg
10182744 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10653213 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. DFP00046DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 40357-96-8
Molekylær formel C5H3NO4S
Molekylvægt (g/mol) 173.142
MDL nummer MFCD00052582
InChI nøgle VNJUNWUOAKEIKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrothiophene-3-carboxylic acid, 2-nitrothiophene-4-carboxylic acid, 5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid, 5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, maybridge1_003249, acmc-1ascr, 2-nitro-4-carboxythiophene, ksc238c5f, 2-nitro-4-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 2777267
SMIL C1=C(SC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrothiophene-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 173.15
Procent renhed 97%