Få mere at vide
5-Nitrothiophen-3-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354142
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10354142 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10354142 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. DFP00020DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrothiophene-3-carbonitrile
CAS 42137-23-5
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H2N2O2S
MDL nummer MFCD00052580
Mængde 1 g
Synonym 2-nitrothiophene-4-carbonitrile, acmc-1aogv, maybridge1_003117, 2-nitro-4-cyanothiophene, 4-cyano-2-nitrothiophene, 5-nitro-3-thiophenecarbonitrile, nacmzlgghmpmkq-uhfffaoysa, 5-nitro-3-thiophenecarbonitrile #, 5-nitro-thiophene-3-carbonitrile, 5-nitro-3-thiophenecarbonitrile; 2-nitro-4-cyanothiophene; 2-cyano-4-nitrothiophene
InChI nøgle NACMZLGGHMPMKQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(=CS1)C#N
IUPAC navn 5-nitrothiophen-3-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 154.14
PubChem CID 142579
Formel vægt 154.15
Procent renhed 97%