Få mere at vide
5-nitrothiophen-2-carboxylsyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 154 °C til 159 °C |
| Farve | Gul |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 139665 |
| Formel vægt | 173.14 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |