Få mere at vide
5-nitrothiophen-2-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 15452199
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452199 5 g 5g
15462199 25 g 25g
15472199 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64821.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
CAS: 6317-37-9 | C5H3NO4S | 173,142 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6317-37-9
Molekylær formel C5H3NO4S
Molekylvægt (g/mol) 173.142
MDL nummer MFCD00159552
InChI nøgle UNEPVPOHGXLUIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrothiophene-2-carboxylic acid, 5-nitro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro-2-thenoic acid, 5-nitrothiophene-2-carboxylicacid, 5-nitro-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, 2-carboxy-5-nitrothiophene, pubchem5568, acmc-1b47f, 5-nitrothiophene-2-carboxylic
PubChem CID 80591
SMIL C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 154°C to 159°C
Farve Gul
Mængde 5 g
Beilstein 139665
Formel vægt 173.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof