Få mere at vide
5-nitrothiophen-2-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30475033
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30475033 10 g
1 options
Artikelnummer. 30475033 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN56551010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde
CAS 4521-33-9
Molekylær formel C5H3NO3S
Mængde 10 g
Synonym 2-Formyl-5-nitrothiophene, 2-Nitrothiophene-5-carboxaldehyde, 5-Nitro-2-formylthiophene, 5-Nitro-2-thienaldehyde, 5-Nitro-2- thienylaldehyde, 5-Nitro-2-thienylcarboxaldehyde, 5-Nitro-2-thiophenealdehyde, 5-Nitro-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Nitrothiophene-2-carbaldehyde, NSC 168226, NTA
InChI formel InChI=1S/C5H3NO3S/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)s1
IUPAC navn 5-nitrothiophen-2-karbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 157.15
Formel vægt 156.9834