Få mere at vide
5-nitrothiophen-2-carboxaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11371297
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371297 5 g 5g
11381297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01493.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4521-33-9 | C5H3NO3S | 157,143 g/mol
5-Nitrothiophen-2-carboxaldehyd bruges som et kemikalie til protoemisk forskning såvel som syntesen af 2,3-dihydro-2-(5-nitro-2-thienyl) quinazolin-4-(1H)-oner1 og forskellige nye oximether-derivater, som er anti-protozoiske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Nitrothiophen-2-carboxaldehyd bruges som et
kemikalie til protoemisk forskning såvel som syntesen af 2,3-dihydro-2-(5-nitro-2-thienyl) quinazolin-4-(1H)-oner1 og forskellige nye oximether-derivater, som er anti-protozoiske midler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4521-33-9
Molekylær formel C5H3NO3S
Molekylvægt (g/mol) 157.143
MDL nummer MFCD00005433
InChI nøgle CHTSWZNXEKOLPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde, 5-nitro-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-nitro-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrothiophene-2-aldehyde, thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro, pubchem15668, 5-nitrothiophen aldehyde, 5-nitro-2-formyl-thiophene
PubChem CID 78281
IUPAC navn 5-nitrothiophen-2-carbaldehyd
SMIL C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Mængde 5 g
Beilstein 120540
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 157.15
Procent renhed 98%