Få mere at vide
5-nitrothiophen-2-karbonitril, 98+%
Artikelnummer. 11307526
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307526 1 g 1g
11317526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11307526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11058.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16689-02-4 | C5H2N2O2S | 154,143 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16689-02-4
Molekylær formel C5H2N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 154.143
MDL nummer MFCD00052401
InChI nøgle FLYONFCGDKAMIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-thiophenecarbonitrile, 5-cyano-2-nitrothiophene, 2-cyano-5-nitrothiophene, 5-nitrothiophene-2-carbonitirile, 5-nitro-thiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-nitro, zlchem 478, maybridge1_005980, 5-nitro-2-cyanothiophene, acmc-209dv8
PubChem CID 519294
IUPAC navn 5-nitrothiophen-2-carbonitril
SMIL C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrothiophene-2-carbonitrile
Smeltepunkt 43°C to 45°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 123934
Formel vægt 154.15
Procent renhed ≥98%