Få mere at vide
5-Nitrosopyrimidin-2,4,6-triamin (Nitrosotriaminopyrimidin), Mikromol™
Artikelnummer. 30051757
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051757 25 mg
30050989 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051757 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0269.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-Nitrosopyrimidin-2,4,6-triamin (Nitrosotriaminopyrimidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrosotriaminopyrimidine
CAS 1006-23-1
Analyt- eller komponentnavne Nitrosotriaminopyrimidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H6 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Triamterene Imp. A (EP), Triamterene USP Related Compound A, Triamterene USP RC A, 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Nitrosotriaminopyrimidine, Triamterene Related Compound A, Triamterene Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
SMIL Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1
IUPAC navn 5-nitrosopyrimidin-2,4,6-triamin
Molekylvægt (g/mol) 154.13
Mængde 25 mg
Formel vægt 154,0603 g/mol